Learn More
Cytiva Glass Mini-UniPrep G2 Syringeless Filters: 0.2μm with Normal Caps
Das reine Glas gewährleistet eine höhere HPLC/UHPLC-Filterwirkung
Marke:  Cytiva GN203APEORG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15540113
  • 555.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Universalfilter ersetzen Spritzenfilter und beschleunigen und vereinfachen die Vorbereitung von UHPLC-/HPLC-Proben. Sie bieten einen schnellen und einfachen Weg, um Partikel aus Proben zu entfernen, die für die Ultra-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC)/Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) vorbereitet werden müssen. Aufgrund des Designs dieses Produkts der nächsten Generation wird die gefilterte Probe in integralen Röhrchen aus Borosilikatglas aufbewahrt, wodurch das Risiko einer Kontamination der Probe durch migrierende Substanzen minimiert wird. Standardisierung der Vorbereitung von UHPLC-/HPLC-Proben mit Mini-UniPrep G2 stellt sicher, dass jede Probe vor der Analyse gefiltert wird, wodurch die Ausfallzeit des Gerätes aufgrund von ungefilterten Proben minimiert wird. Die Zeit- und Geldersparnis durch das Entfernen mehrerer Verbrauchsmaterialien aus dem Probenvorbereitungsprozess ist für Labore von großem Nutzen.
  • Besteht aus einem integralen Autosamplerfläschchen aus Borosilikatglas, einem Kolben mit angebrachter Filtermembran und Septum/Kappe
  • Ermöglicht eine im Vergleich mit der Spritzenfiltermethode schnellere Vorbereitung
  • Der Glasaufbau von Mini-UniPrep G2 minimiert das Risiko einer Kontamination der Probe durch migrierende Stoffe
  • Entwickelt, um direkt in den Autosampler geladen werden zu können
  • Visuelle Anzeige, dass die Probe gefiltert wurde, minimiert die Ausfallzeit des Gerätes aufgrund von ungefilterten Proben
  • Große Auswahl an Membranen mit einer Porengröße von 0.2 μm, um spezielle Probenfiltrationsanforderungen zu erfüllen
  • Lieferbar mit einer Auswahl an Membranen, geschlitztem Septum und bernsteinfarbenen Versionen (für lichtempfindliche Proben)
  • Wird in 100er-Packungen, mit oder ohne Handkompressor, und Packungen mit 1000 Fläschchen verkauft
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
0,2 μm
Spritzenlose Filter
PTFE
100/Pckg.