Learn More
Cytiva Grad 589/3 Rundpapiere für quantitative Filter
Fängt sehr feine Partikelproben wie unlösliche Moleküle in Fetten oder Ölen auf. Whatman™ Gütegrad 589/3 Filterpapierkreise für qualitative Analysen ermöglichen eine genaue Messung aschefreier Trockenmasse.
51.95 € - 119.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Güte | 589/3 |
Porosität | Sehr fein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11343035
|
Cytiva
10300211 |
125 mm |
60.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353035
|
Cytiva
10300212 |
150 mm |
80.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10654751
|
Cytiva
10300214 |
185 mm |
119.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323035
|
Cytiva
10300210 |
110 mm |
51.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11928107
|
Cytiva
10300263 |
12,7 mm |
62.75 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Fängt sehr feine Partikelproben wie unlösliche Moleküle in Fetten oder Ölen auf.Whatman™ Rundfilterpapier für qualitative Analysen Gütegrad 589/3 ermöglichen eine genaue Messung aschefreier Trockenmasse.
Nützlich bei der Erfassung sehr feiner Partikelproben wie unlöslicher Moleküle in Fetten oder Ölen oder zur Unterstützung aschefreier Trockenmasse.- Hohe Reinheit (<0.01 % Asche) für aschefreie Trockenmassenverfahren
- Blauer Farbbandfilter
- Sehr feine Präzipitat-Retention (Klasse 2d nach DIN 53 135)
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 750 s
- Auch vorgefaltet mit Gütegrad 589/3 ½ erhältlich
Spezifikation
84 g/m2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
Sehr fein | |
160 μm |
Scheibe | |
589/3 | |
100/Packung |