Learn More
Cytiva Grad 597 hochwertige gefaltete Filterpapiere – rund
Zum Filtern von Kohlendioxid und für Trübungsmessungen bei der Analyse von Getränken. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Rundpapiere mit Gütegrad 597 können auch zur Bestimmung des Fettgehalts bei der Lebensmittelanalyse eingesetzt werden.
Marke:  Cytiva 10311814
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10008090
  • 49.35 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filtert Kohlendioxid und Trübungen während der Getränkeanalyse.Whatman™ Rundes Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 597) kann auch verwendet werden, um den Fettgehalt in der Lebensmittelanalyse zu bestimmen.
Zellulosefilter für Lebensmittelprüfungen und zur Entfernung von CO2 und Trübung von Getränken.
  • Dünnes Filterpapier
  • Mittelschnell
  • Mittlere bis feine Partikelretention
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 597, Kreis, 185 mm
Zellulose
4 bis 7 μm
Ein Standard-Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse)
100/Packung
185 mm
Scheibe
7 μm
Mittelschnell
Gütegrad 597
180 μm