Learn More
Cytiva Grad 597 hochwertige gefaltete Filterpapiere – rund
Zum Filtern von Kohlendioxid und für Trübungsmessungen bei der Analyse von Getränken. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Rundpapiere mit Gütegrad 597 können auch zur Bestimmung des Fettgehalts bei der Lebensmittelanalyse eingesetzt werden.
Marke: Cytiva 10311811
20.79 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26800kg
Beschreibung
Filtert Kohlendioxid und Trübungen während der Getränkeanalyse.Whatman™ Rundes Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 597) kann auch verwendet werden, um den Fettgehalt in der Lebensmittelanalyse zu bestimmen.
Zellulosefilter für Lebensmittelprüfungen und zur Entfernung von CO2 und Trübung von Getränken.- Dünnes Filterpapier
- Mittelschnell
- Mittlere bis feine Partikelretention
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 597, Kreis, 125 mm | |
Zellulose | |
4 bis 7 μm | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 597 | |
180 μm |
Scheibe | |
7 μm | |
Ca. 140 s | |
Ein Standard-Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse) | |
100/Packung | |
125 mm |