Learn More
Cytiva Grad 598 1/2 hochwertige gefaltete Filterpapiere – rund
Geringere Filtrationsdauer und erhöhte Beladungskapazität
Marke: Cytiva 10312244
72.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10800kg
Beschreibung
- Dickes Filterpapier
- Hohe Beladungskapazität
- Mittleres Rückhaltevermögen
- Mittelschnelle bis schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen ½ von Gütegrad 598, gefaltet (vorgefaltet), 125 mm | |
10 μm | |
Mittelschnell, dick | |
Gütegrad 598 ½ | |
320 μm |
Gefaltet | |
Ca. 50 s | |
Ein dickes vorgefaltetes Filterpapier mit hoher Ladekapazität. Kombiniert mittlere Retention mit mittlerer bis schneller Filtrationsgeschwindigkeit. | |
50/Pckg. | |
125 mm |