Learn More
Cytiva FILTERHALTER 25 MM (VE=10 Stck.)
Zur Klärung und sterilen Filtration von unter Druck stehenden Flüssigkeiten und Gasen. Der Whatman™ Halter für 25 mm-Spritzenfilter ist ein Polysulfon-Inline-Membranfilterhalter, der mit einem druckfesten Filterhalter und einer Silikon-O-Ring-Dichtung ausgestattet ist, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht leckt.
Marke: Cytiva 10461000
151.11 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.49930kg
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Polysulfon-Halter mit O-Ring aus Silikon für die Inline-Entfernung von Partikeln oder mikrobiellen Kontaminanten aus Flüssigkeiten oder Gasen, z. B. bei Flüssigkeiten oder Kaltsterilisationen. Der Halter kann auch als aseptische Glocke verwendet werden.
- Ideal für mikrobiologische Untersuchungen und die Filtration für partikelfreies steriles Wasser
- Empfohlen für Peristaltikpumpen und Gassterilisationen
- Zum Reinigen oder Wechseln der Filter einfach auseinanderzunehmen
- Ausgestattet mit einer druckfesten Filterhalterung
- Abnehmbare Schlauchverbinder an beiden Enden passen auf die Schläuche mit 3/8 in Innendurchmesser
- Mit Luer-Lock-Anschluss zur Verwendung mit einer Spritze
- Größe: Durchmesser 30 mm, Höhe 34 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
25 mm Spritzenfilter | |
In-line-Klärung und sterile Filtration von unter Druck stehenden Flüssigkeiten und Gasen | |
10/Packung | |
121 °C | |
30 mm |
Inline | |
Polysulfon mit Silikon-O-Ring | |
100 psi | |
250 °F | |
Halter |