Learn More
Cytiva Mini-UniPrep spritzenlose Filter mit RC-Membranen
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit RC-Membranen bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen. Membranen aus regenerierter Cellulose (RC) werden aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel hergestellt
Marke: Cytiva UN203NPERC
191.53 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Mini-UniPrep spritzenlose Filter bieten:
- 4 ml-Kammer mit Kolben
- Abmessung: Gleiche Größe wie Fläschchen der Abmessungen 12 x 32 mm
- Vormontierte Kappe aus Polypropylen mit Septum
- Integrierte Filtrationsmembran
- Maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Mit besonders hoher chemischer Beständigkeit, für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet
- Hydrophil
- Mechanisch belastbar
- Verwendbar bis 180 °C
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
100/Packung | |
0,4 ml (Kammer) |
0,2 μm | |
Spritzenlose Filter |