Learn More
Cytiva PTFE MB PM 2.5WITH PP RI ing, sequentially numbered 50/p (VE=50 EA)
Filter mit niedrigem chemischen Hintergrund ermöglichen empfindliche, störungsfreie Bestimmungen
Marke:  Cytiva 7592-104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Artikelnummer. 11309084
  • 555.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filter mit niedrigem chemischen Hintergrund ermöglichen empfindliche, störungsfreie Bestimmungen
  • Für die Überwachung der Umgebungsluft nach US-EPA PM2.5
  • Mit hochreinen, dünnen Membranen aus PTFE
  • Chemikalienbeständige, fortlaufend nummerierte Stützringe aus Polypropylen
  • Die geringe Taramasse ermöglicht genaue gravimetrische Bestimmungen
  • Thermisch stabiles Design
  • Filterdicke: 40 μm
  • Porengröße: 2μ m
  • Hergestellt unter Reinraumbedingungen ohne Klebstoffe
  • Einzeln nummeriert für eine einfache Probenverfolgung
Bestellinformation
Jeder Karton mit 50 Filtern ist zur einfachen Kontrolle fortlaufend beschriftet.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
40 μm
4,62 cm
2 μm
1,81 in.