Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 75TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke: Cytiva 6714-7501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Steril, nicht-pyrogen
- Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
- 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
- Membran mit geringer Proteinbindung
- Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Spezifikation
PolyCap TC 75 Kapselfilter, 0.2/0.1 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stk.) | |
0,2/0,1 μm | |
930 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4.1 bar (60 psi) |
PES | |
Steril | |
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen | |
SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. | |
SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. |