Learn More
Cytiva PolyVent™ Belüftungsfilter für Gefäße
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran. Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Marke: Cytiva 6713-1651
1241.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.56000kg
Beschreibung
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran.Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Hergestellt aus einem einzigen, standardisierten Satz von Materialien.- 0.2 μm-Membran aus hydrophobem PTFE.
- Validiert für 50 Autoklavzyklen mit Dampf; kompatibel mit EtO.
- Prüfbar durch Water Break Through (WBT)- oder Bubble Point-Tests.
- Erfüllt die Biosicherheitstests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI.
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung.
- Bidirektional und autoklavierbar.
Compliance
- Alle Materialien sind biosicher— gemäß den Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PolyVENT 16, 0,2 μm, Einlass 1/4 bis 3/8 Zoll gestufter Schlauchanschluss, Auslass 1/4 auf 3/8 Zoll gestufter Schlauchanschluss (100 St.) | |
0,2 μm | |
Sterile venting of filling, mixing, holding, autoclave, fermentation, shipping, and dispensing vessels; For isolation of incubators, autoclaves, lyophilizers, EtO sterilizers, and fermenters; For biotech, pharmaceutical and diagnostics, and food and beverage | |
1/4 auf 3/8 Zoll SB | |
2 bar – Vorwärtsrichtung (29 psi – Vorwärtsrichtung) | |
Schlaucholive, 6 bis 9 mm (¼ bis ⅜ in.) | |
46 mm |
Biosicher; alle Materialien entsprechen USP-Klasse VI; hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen | |
PTFE | |
16 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Schlaucholive, 6 bis 9 mm (¼ bis ⅜ in.) | |
100 Stück | |
100 Stück | |
53 mm |