Learn More
Cytiva Whatman™ Druckfiltrationsgeräte
Die Druckfiltrationsgeräte mit Probenladungszylinder eignen sich für die chargenweise Filtration von Proben ab 20 ml. Die Geräte ohne Infusionszylinder mit Inline-Anschluss eignen sich für größere Volumina von mehreren Litern.
1870.00 € - 5790.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Druckfiltrationsgerät |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Non-sterile |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pressure Filtration |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 392°F |
Produktcode | Marke | Modell | Material | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Material | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11335004
|
Cytiva
10450450 |
MD050/4 | Edelstahl | 200 mL | O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 200 ml-Infusionszylinder für Membran mit 5 cm Durchm. |
1870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11365004
|
Cytiva
10451610 |
MD142/5/3 | Edelstahl | 2200 mL | O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 2200-ml-Infusionszylinder für Membran mit 14,2 cm Durchmesser |
5750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11395004
|
Cytiva
10451710 |
MD142/7/3 | PTFE | 1500 mL | O-Ring aus Silikon/O-Ring aus PTFE, 1500-ml-Infusionszylinder für Membran mit 14,2 cm Durchmesser |
5790.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die Filtration von Flüssigkeiten und Gasen ist möglich, einschließlich der sterilen Filtration von Seren oder der Klarfiltration von schwer zu filtrierenden Medien, insbesondere von Medien mit hoher Viskosität. Es können Membranen sowie Papier- oder Glasfaser-Filterscheiben verwendet werden. Das Reinigen und Wechseln der Filter ist in wenigen Schritten abgeschlossen.Spezifikation
Druckfiltrationsgerät | |
Non-sterile | |
392°F | |
Pressure Filtration Manifold |
Reusable | |
Pressure Filtration | |
200°C |