Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke:  Cytiva 6791-1304
158.10 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.42890kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11354704
  • 190.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchmesser: 13Mm 
  • Probenvolumen von bis zu 10 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
  • Optionale Glasmikrofaser
  • Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PVDF
Steril
<257 μl
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar (75 psi)
Bis zu 10 ml
Puradisc 13 mm Polyvinylidendifluorid-Spritzenfilter, steril, 0,45 μm (50 St.)
0,45 μm
1,3 cm2
Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
13 mm