Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6780-1304
141.76 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
- Durchmesser: 13Mm
- Probenvolumen von bis zu 10 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Puradisc 13 mm-Polyethersulfon-Spritzenfilter, 0,45 μm, steril (50 St.) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50/Packung | |
Bis zu 10 ml |
Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse IV für Biosicherheit. | |
PES | |
Steril | |
≤25 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
5,2 bar (75 psi) | |
Spritzenfilter | |
13 mm |