Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6778-1302
201.78 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Durchmesser: 13Mm
- Probenvolumen von bis zu 10 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen | |
Schlauchspitze | |
Spritzenfilter | |
13 mm |
PVDF | |
Steril | |
<257 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5,2 bar (75 psi) | |
Bis zu 10 ml |