Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
Marke: Cytiva 6756-2504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
- Pigmentfreies Polypropylen
- Standard-Einlass und -Auslass-Luer-Verbindungsstücke
- Röhrchenspitzenformat (optional) für die genaue Abgabe in ein Mikrofläschchen
- Breites Spektrum an Membranen
- Sterile Option für kritische Anwendungen
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Filtration | |
50/Packung | |
Spritzenfilter |
0,45 μm | |
Polypropylen | |
Whatman™ | |
25 mm |