Learn More
Cytiva Puradisc Polypropylene Syringe Filters: Nicht steril
Whatman™ Puradisc™ 25 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6788-2502
465.31 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
Beschreibung
Whatman™ Puradisc™ 25 mm Polypropylen-Spritzenfilter können für die Vorbereitung biologischer Proben und wässriger HPLC-Proben verwendet werden.
- Durchmesser: 25 mm
- Probenvolumen von bis zu 100 ml
- Geringes Rückhaltevolumen für maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Bei 121 ºC autoklavieren
- Vorbereitung wässriger HPLC-Proben
- Vorbereitung biologischer Proben
- Pufferlösungen
- Salzlösungen
- Gewebekulturmedien
- Spülungslösungen
- Sterile Isolation
Spezifikation
Puradisc 25 Polypropylen-Spritzenfilter, 0,2 μm (1000 St.) | |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
1000 Stück | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
200 | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |