Learn More
Cytiva Puradisc™ Nicht sterile 4 mm Spritzenfilter
Für HPLC-Proben mit geringem Feststoffgehalt sowie Proben für die Kapillarelektrophorese (KE)
Marke:  Cytiva 6784-0402
164.10 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11374674
  • 198.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wird für HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt und CE-Proben (Kapillarelektrophorese) verwendet
  • Durchmesser: 4 mm
  • Probenvolumen bis zu 2 ml
  • Geringes Rückhaltevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
  • Röhrchenspitzenformat (optional)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an Proben
  • Auswahl aus Membran- oder Glasmikrofaser-Filtermedien
Anwendungen:
  • HPLC-Proben mit geringen Feststoffgehalt - Filtration erhöht die Lebensdauer der Säule
  • Kapillarelektrophoreseproben - Filtration eliminiert falsche Peaks
  • Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
  • UV/Vis-Proben - direktes Filtern in die Küvette mit der Röhrchenspitze
  • Refraktometrie - Filtern von Proben vermeidet Beschädigung an der Instrumentenoptik und verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse
  • Minimieren noch nicht-spezifischer Bindung an der Membran (aufgrund von kleiner Membranengröße)
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 4 mm-Polytetrafluorethylen-Spritzenfilter, 0,2 μm, unsteril (100 St.)
Glas-Mikrofaser
Unsteril
HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt – Filtration verbessert die Säulennutzungsdauer, CE-Proben (Kapillarelektrophorese) – Filtration beseitigt unklare Peaks, sterile Filtration, UV/Vis-Proben – Direkte Filtration in der Küvette mithilfe der Röhrchenspitze, Refraktometrie – Probenfiltration zur Vermeidung von Schäden an der Geräteoptik und zur Verbesserung der Genauigkeit von Ergebnissen, Minimieren der unspezifischen Bindung an die Membran (aufgrund der geringen Membrangröße)
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
100
5.2 bar
100 Stück
Bis zu 2 ml
4 mm
PTFE
0,2 μm
0,2 cm2
<>10 μl
Weiblicher Luer-Lock
Männlicher Luer-Anschluss
Whatman™
Spritzenfilter
10,1 x 23,5 mm