Learn More
Cytiva Puradisc™ Aqua30 Spritzenfilter
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse konzipiert. Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 Spritzenfilter minimieren das Auslaugen von Kohlenstoff aus der Celluloseacetat-Membran, was sonst zu Probenkontamination führen könnte.
Marke: Cytiva 10462655
256.99 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55800kg
Beschreibung
- Hydrophiles Spritzenfiltermedium aus Celluloseacetat mit geringer Proteinbindung
- Vorgewaschene Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA) für reduzierte organische Kohlenstoffauszüge
- Entwickelt für die Probenvorbereitung zur Unterstützung der Analyse des Bedarfs an gelöstem organischem Kohlenstoff und chemischem Sauerstoff
- Standard-Einlass und -Auslass-Luer-Verbindungsstücke
- Größerer Filtrationsbereich (44 % größer im Vergleich zu 25 mm), 30 mm Durchmesser
- Celluloseacetatmembran mit 0.45 Micron
- Die Membranen werden vorgewaschen, um den organischen Kohlenstoffgehalt zu reduzieren
- Für wässrige Proben entwickelt
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Polycarbonat | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter |
Celluloseacetat | |
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
100/Packung | |
30 mm |