Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 1
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Grade 1 Circles sind weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
5.77 € - 139.88 €
Spezifikation
Luftstromrate | 13 s/100 ml/sq. in. |
---|---|
Flächengewicht | 87 g/m2 |
Format | Scheibe |
Material | Zellulose |
Particle Retention | >11 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11350394
|
Cytiva
1001-0155 |
15 mm | 500/Packung |
38.68 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11302805
|
Cytiva
1001-020 |
20 mm | 400/Packung |
32.91 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11312805
|
Cytiva
1001-025 |
25 mm | 400/Packung |
32.92 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10193971
|
Cytiva
1001-030 |
30 mm | 400/Packung |
32.92 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11332805
|
Cytiva
1001-032 |
32 mm | 100/Packung |
8.26 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10433891
|
Cytiva
1001-042 |
42,5 mm | 100/Packung |
8.26 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11352805
|
Cytiva
1001-047 |
47 mm | 100/Packung |
8.26 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10292221
|
Cytiva
1001-055 |
55 mm | 100/Packung |
8.52 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11372805
|
Cytiva
1001-070 |
70 mm | 100/Packung |
8.99 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10738611
|
Cytiva
1001-085 |
85 mm | 100/Packung |
10.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11392805
|
Cytiva
1001-090 |
90 mm | 100/Packung |
10.63 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11302815
|
Cytiva
1001-110 |
110 mm | 100/Packung |
13.22 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10424081
|
Cytiva
1001-125 |
125 mm | 100/Packung |
13.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11322815
|
Cytiva
1001-150 |
150 mm | 100/Packung |
19.42 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10434271
|
Cytiva
1001-185 |
185 mm | 100/Packung |
34.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11342815
|
Cytiva
1001-240 |
240 mm | 100/Packung |
46.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10786262
|
Cytiva
1001-270 |
270 mm | 100/Packung |
57.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10134071
|
Cytiva
1001-320 |
320 mm | 100/Packung |
77.16 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15788032
|
Cytiva
1001-325 |
25 mm | 100/Packung |
7.88 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370394
|
Cytiva
1001-329 |
30 mm | 100/Packung |
8.49 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11340394
|
Cytiva
1001-385 |
385 mm | 100/Packung |
139.88 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11372815
|
Cytiva
1001-400 |
400 mm | 100/Packung |
130.73 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11320394
|
Cytiva
1001-6508 |
10 mm | 500/Packung |
38.80 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12494272
|
Cytiva
1001-045 |
45 mm | 100/Packung |
5.77 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapiere, Gütegrad 1 sind ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Diese Cellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien und zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.
- Partikelretention: > 11 μm
- Porosität: Mittel
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
- Oberfläche: Glatt
- Trennt Präzipitate wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
- Wird für Bodenanalysen und Saatguttests in der landwirtschaftlichen Industrie verwendet
- Wird zur Trennung fester Lebensmittel von der zugehörigen Flüssigkeit oder zur Extraktion von Flüssigkeit in der Lebensmittelindustrie verwendet
- Atmosphärischer Staub wird aus dem Luftstrom gesammelt und die Färbungsintensität gemessen
- Imprägniert mit einem chromogenen Reagenz und Farbbildung, quantifiziert durch optische Reflexion für die Gasdetektion
Specifications
13 s/100 ml/sq. in. | |
Scheibe | |
>11 μm | |
Mittel | |
G+tegrad 1 | |
180 μm |
87 g/m2 | |
Zellulose | |
150 Sekunden | |
Ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate. Es deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. | |
Mittel |