Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 4
Artikelnummer. 11382845
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
27 mm
41 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
400 mm
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11382845 110 mm 100 Stück
11370444 27 mm 400 Stück
12375813 41 mm 100 Stück
11342845 42,5 mm 100 Stück
11390444 47 mm 100 Stück
11300454 50 mm 100 Stück
11352845 55 mm 100 Stück
10598671 70 mm 100 Stück
11372845 90 mm 100 Stück
11392845 125 mm -
10614941 150 mm 100 Stück
10419691 185 mm 100 Stück
11322855 240 mm 100 Stück
11360444 270 mm 100 Stück
11332855 320 mm 100 Stück
11380444 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11382845 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 1004110
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Filtert und hält grobe Partikel zurück, um die Luftverschmutzung zu überwachen. Whatman™ Qualitatives Filterpapier: Rundpapier Gütegrad 4 wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht erheblich ist.
Diese Cellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien und zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. 
  • Partikelretention: 25 μm
  • Porosität: Grob
  • Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 37 s
  • Oberfläche: Glatt
  • Extrem schnelle Filterung   mit ausgezeichneter Retention von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten wie Eisenhydroxid und Aluminiumhydroxid
  • Nützlich als Schnellfilter für die routinemäßige Reinigung biologischer Flüssigkeiten oder organischer Extrakte während der Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 4, Standardqualität, Scheiben, 110 mm
Format Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention 25 μm
Porengröße 20 bis 25 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 37 Sekunden
Flussrate Schnell
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Standardfilter wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht bedeutend ist.
Güte Gütegrad 4
Porosität Mittel
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 210 μm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,33 in.
Durchmesser (metrisch) 110 mm