Learn More
Cytiva Hochwertige Rundpapiere und Blätter – Grad 4
Zum Filtern und Zurückhalten grober Partikel zur Überwachung der Luftverschmutzung. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere mit Gütegrad 4 eignen sich für Anwendungsbereiche, in denen hohe Durchflussraten zur Überwachung der Luftverschmutzung erforderlich sind und die Filterung feiner Partikel nicht entscheidend ist.
Marke: Cytiva 1004-047
8.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Filtert und hält Partikel für die Überwachung der Luftverschmutzung zurück.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapier Gütegrad 4 wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht erheblich ist.
Diese Cellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien und zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.
- Partikelretention: 25 μm
- Porosität: Grob
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 37 s
- Oberfläche: Glatt
- Extrem schnelle Filterung mit ausgezeichneter Retention von groben Partikeln und gelatineartigen Präzipitaten wie Eisenhydroxid und Aluminiumhydroxid
- Nützlich als Schnellfilter für die routinemäßige Reinigung biologischer Flüssigkeiten oder organischer Extrakte während der Analyse
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 4, Kreis, 47 mm | |
Zellulose | |
20 bis 25 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 4 | |
100/Packung | |
Ø 47 mm |
Scheibe | |
Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate | |
37 Sekunden | |
Ein Standardfilter wird verwendet, wenn hohe Durchflussraten bei der Luftverschmutzungsüberwachung erforderlich sind und die Ansammlung von Feinpartikeln nicht bedeutend ist. | |
Mittel | |
210 μm | |
47 mm |