Learn More
Cytiva Grad 595 1/2 hochwertige Rundpapierfilter
Zeitsparend und für eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern gefaltet. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gefaltete Rundpapiere mit Gütegrad 595½ sorgen dank ihres zusätzlichen Oberflächenbereichs für eine höhere Gesamtbeladungskapazität.
Marke:  Cytiva 10311641
36.87 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11313055
  • 41.25 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Plissiert, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Gütegrad 595 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Gefaltete Filter werden für viele Routineanalyseanwendungen in verschiedenen Branchen verwendet. Plissiertes Papier verbessert und erleichtert den Filterungsprozess. 
  • Spart Zeit bei wiederholten oder mehreren Analysen
  • Verkürzt die Gesamtfiltrationszeit, eine normale Verlangsamung aufgrund von Teilchenbelastung ist ausgeschlossen
  • Erhöht die Gesamtladekapazität
  • Hält Durchflussrate aufrecht, Kontakt mit Trichter ist reduziert, Form des Filters ist selbsttragend
  • Plissee beeinflusst technische Daten nicht wesentlich, gleiche Formen können mit flachen Kreisen verwendet werden
  • Gütegrad 595½ ist dünnes, mittelschnelles Papier mit mittlerer bis feiner Partikelretention
  • Anwendungen umfassen:
    • Partikeltrennung aus Lebensmittelextrakten
    • Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen ½ von Gütegrad 595, gefaltet (vorgefaltet), 70 mm
Zellulose
7 μm
Mittelschnell
Gütegrad 595 ½
150 μm
Gefalteter Kreis
7 μm
Ca. 80 s
Ein vorgefalteter Filter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen).
100/Packung
70 mm