Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gefaltete ½ Scheiben der Klasse 597
Gefaltet, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 597 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Marke: Cytiva 10311842
47.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Plissiert, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Gütegrad 597 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Gefaltete Filter werden für viele Routineanalyseanwendungen in verschiedenen Branchen verwendet. Plissiertes Papier verbessert und erleichtert den Filterungsprozess.- Spart Zeit bei wiederholten oder mehreren Analysen
- Verkürzt die Gesamtfiltrationszeit, eine normale Verlangsamung aufgrund von Teilchenbelastung ist ausgeschlossen
- Erhöht die Gesamtladekapazität
- Hält Durchflussrate aufrecht, Kontakt mit Trichter ist reduziert, Form des Filters ist selbsttragend
- Plissee beeinflusst technische Daten nicht wesentlich, gleiche Formen können mit flachen Kreisen verwendet werden
- Gütegrad 597½ ist ein mittelschnelles Papier mit mittlerer bis feiner Partikelretention
- Anwendungen umfassen:
- Lebensmitteltests, Bestimmung des Fettgehalts
- Entfernung von Kohlendioxid und Trübung von Getränken
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen ½ von Gütegrad 597, gefaltet (vorgefaltet), 90 mm | |
Zellulose | |
4 bis 7 μm | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 597 ½ | |
180 μm |
Gefalteter Kreis | |
7 μm | |
Ca. 70 s | |
Ein vorgefalteter Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse) | |
100/Packung | |
90 mm |