Learn More
Cytiva X100 FALTENFILTER 594 1/2 185MM .
Durch weniger Kontakt zwischen Filter und Trichter wird die Durchflussrate aufrecht erhalten. Whatman™ Gefaltete Rundpapiere, Gütegrad 594½ eignen sich für die langsame Filterung feiner Präzipitate.
Marke: Cytiva 10311547
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21600kg
Beschreibung
Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken verwendet, um Materialien zu bestimmen und zu identifizieren. Plissierte qualitative Filter bestimmen und identifizieren Materialien mit verbesserter Durchflussrate und erhöhter Belastbarkeit im Vergleich zu äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.- Eine vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Gesamtbelastbarkeit und verringert die Gesamtfiltrationszeit.
- Geringerer Kontakt zwischen Filter und Trichter hält die Flussrate aufrecht.
- Eliminiert Notwendigkeit nach Quadranten-Filterkreisen für konische Trichter, wodurch bei wiederholten oder multiplen Analysen Zeit gespart wird.
- Plissierte Filter haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die jeweiligen Filterkreise.
- Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet.
- Plissierte qualitative Filter ergeben eine verbesserte Durchflussrate und erhöhte Ladekapazität im Vergleich mit äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
Spezifikation
594 FF 185 mm 100/Packung | |
Zellulose | |
4 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 594 | |
150 μm | |
185 mm |
Gefalteter Kreis | |
4 μm | |
800 Sekunden | |
Ein Standard-Filterpapier für feine Fällungsmittel. | |
100/Packung | |
7,2 in. |