Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen
Eignen sich als Papierband zur Imprägnierung bei der Bestimmung gasförmiger Bestandteile bei hohen Flussraten oder in der quantitativen Luftverschmutzungsanalyse. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 41 kommen häufig bei der Probenvorbereitung vor Metallanalysen nach der Verdauung von Salpetersäure zum Einsatz.
Marke:  Cytiva 1441-185
108.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11322955
  • 121.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur quantitativen Analyse der Luftverschmutzung als Papierband zur Imprägnierung bei der Bestimmung gasförmiger Verbindungen mit hohen Durchflussraten oder zur quantitativen Analyse der Luftverschmutzung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 41 werden häufig zur Vorbereitung von Proben für die Metallanalyse nach dem Aufschließen von Salpetersäure verwendet.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.
  • Extrem niedriger Aschegehalt (0.007 % Asche maximal)
  • 20 μm nominale Partikelretentionsrate
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 54 s)
  • Wird häufig für die routinemäßige Analyse der Luftverschmutzung und die Analyse der Bodenverschmutzung verwendet
  • Hochreine Filter für die quantitative Analyse
Spezifikation
Spezifikation
4 s/100 ml/in2
Scheibe
20 μm
ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 54 Sekunden
Metallurgie: Eisen- und Aluminium-Hydroxide. Überwachung der Luftverschmutzung. Normales Laden, nass, eingeschränkte Reißfestigkeit
Grob
215 μm
7,28 in.
Filterpapier Gütegrad 41, Fast Asheless, 185 mm, Rundpapier (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
20 μm
Schnell
41
100/Packung
Aschefrei
185 mm