Learn More
Cytiva Quantitative Filter Paper: Papierbögen Grad 42
Zum Filtern und Zurückhalten extrem kleiner Partikel. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Blätter mit Gütegrad 42 eignen sich für Verfahren, bei denen eine Veraschung erforderlich ist.
83.80 € - 540.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 96 s/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Particle Retention | 2,5 μm |
Porengröße | 2,5 μm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11370474
|
Cytiva
1442-6551 |
25,4 mm | 90 mm |
83.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11350474
|
Cytiva
1442-917 |
46 mm | 57 mm |
540.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.- Aschefrei: 0.007 % Asche maximal
- Feine nominale Partikelretentionsrate (2.5 μm), eliminiert große Partikel, die andernfalls die empfindlichen Geräte stören könnten
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 1870 s
- Häufig als Kalziumkarbonatfilter verwendet
Spezifikation
96 s/100 ml/in2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
2,5 μm | |
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für kritische gravimetrische Analysen mit feinster Partikelretention. | |
200 μm |
Blatt | |
2,5 μm | |
1870 Sekunden | |
Gütegrad 42 | |
Aschefrei |