Learn More
Cytiva RUNDFILTER GRADE 50 +LANGUET +LANGUETT
Ermöglicht eine starke Rückhaltung besonders feiner kristalliner Präzipitate. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Die weißen Abstrich-Filterblätter des Gütegrads 50 halten dem Zerkleinern, der Handhabung im feuchten Zustand sowie dem Abschaben von Präzipitaten stand.
Marca: Cytiva 1450-993
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Descripción
Hochglänzendes, gehärtetes Filterpapier- Dünneres Filterdesign (durchschnittliche Dicke 115 μm) als die meisten Büchner-Filterpapiere
- Säurebehandelt für hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Nominale Partikelretention von 2.7 μm
- Langsame Durchflussraten (Herzberg Filtrationsgeschwindigkeit 2685 s)
- Hohe Reinheit und geringer Aschegehalt (0.015 % Asche maximal)
- Kompatibel mit Hirsch- oder Büchner-Trichtern
Especificaciones
144 s/100 ml/in2 | |
Blatt | |
2,7 μm | |
Für Wischtests (z. B. Prüfung von Oberflächen auf Radionuklidkontamination). | |
115 μm |
Gütegrad 50 Filter für quantitative Analyse, dünn, weiße Abstrichblätter (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
Langsam | |
Gütegrad 50 | |
Weiße Abstrich-Filterblätter |