Learn More
Cytiva Filterpapier für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 541
Zur schnellen Filterung gelatineartiger Präzipitate für gravimetrische Analysen bei stark sauren oder alkalischen Lösungen empfohlen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Gütegrad 541 Rundpapiere sind säuregehärtete Zellulosefilter, die für einen extrem geringen Aschegehalt sorgen.
Marke: Cytiva 1541-110
52.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07560kg
Beschreibung
Empfohlen bei der schnellen Filtration eines gelatinösen Präzipitats für gravimetrische Analysen mit einer stark sauren oder alkalischen Lösung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 541 sind säuregehärtete Cellulosefilter, die Asche auf ein extrem niedriges Niveau reduzieren.
Gehärtete und aschefreie Whatman Filterpapiere für qualitative Analysen zeichnen sich aufgrund der Säurehärtung durch eine hohe Nassfestigkeit und eine hohe chemische Beständigkeit aus und weisen einen extrem niedrigen Aschegehalt auf. Diese Filter eignen sich für eine Vielzahl von Verfahren, bei denen es auf eine verlässliche Filterung ankommt.- Hohes nominales Partikelrückhaltevermögen für schnelle Filtration zu Analysezwecken.
- Hohe Nassfestigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit gegen stark saure und stark basische Suspensionen
- Rückhaltung von gelartigen Ausfällen
- Nominales Partikelrückhaltevermögen von 22 μm
- Hohe Durchflussrate (Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg: 34 s)
- Aschegehalt von maximal 0.006 %
- Quantitative Bestimmung von Milchsediment
- Filtern von Tierfutter zwecks Bestimmung des Fasergehalts
- Bestimmung des Gelatinegehalts in Milch und Rahm
- Quantifizierung von Chlorid in Zement sowie von Chlorid und Phosphor in Kohle und Koks
Spezifikation
3 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
22 μm | |
359 ml/Min | |
Gütegrad 541 | |
100/Pckg. | |
Gehärtet, aschefrei | |
110 mm |
Ashless Fast Filterpapier, Gütegrad 541, 110 mm Rundpapier (100 Stück) | |
Baumwolllinter | |
ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 34 Sekunden | |
Harte, glatte Oberfläche. Grobe gelatinöse Präzipitate. Nützlich für Zwischenstufen gravimetrischer Analysen | |
Grob | |
155 μm | |
4,33 in. |