Learn More
Cytiva Filterpapier für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 541
Zur schnellen Filterung gelatineartiger Präzipitate für gravimetrische Analysen bei stark sauren oder alkalischen Lösungen empfohlen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Gütegrad 541 Rundpapiere sind säuregehärtete Zellulosefilter, die für einen extrem geringen Aschegehalt sorgen.
Marke:  Cytiva 1541-240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40232kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323005
  • 225.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Empfohlen bei der schnellen Filtration eines gelatinösen Präzipitats für gravimetrische Analysen mit einer stark sauren oder alkalischen Lösung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 541 sind säuregehärtete Cellulosefilter, die Asche auf ein extrem niedriges Niveau reduzieren.
Gehärtete und aschefreie Whatman Filterpapiere für qualitative Analysen zeichnen sich aufgrund der Säurehärtung durch eine hohe Nassfestigkeit und eine hohe chemische Beständigkeit aus und weisen einen extrem niedrigen Aschegehalt auf. Diese Filter eignen sich für eine Vielzahl von Verfahren, bei denen es auf eine verlässliche Filterung ankommt. 
  • Hohes nominales Partikelrückhaltevermögen für schnelle Filtration zu Analysezwecken.
  • Hohe Nassfestigkeit
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen stark saure und stark basische Suspensionen
  • Rückhaltung von gelartigen Ausfällen
  • Nominales Partikelrückhaltevermögen von 22 μm
  • Hohe Durchflussrate (Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg: 34 s)
  • Aschegehalt von maximal 0.006 %
  • Quantitative Bestimmung von Milchsediment
Anwendungen
  • Filtern von Tierfutter zwecks Bestimmung des Fasergehalts
  • Bestimmung des Gelatinegehalts in Milch und Rahm
  • Quantifizierung von Chlorid in Zement sowie von Chlorid und Phosphor in Kohle und Koks
Spezifikation
Spezifikation
3 s/100 ml/in2
Scheibe
22 μm
359 ml/min
541
100/Pckg.
Gehärtet, aschefrei
240 mm
Ashless Fast Filterpapier von Gütegrad 541, 270 mm-Kreise (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 34 Sekunden
Harte, glatte Oberfläche. Grobe gelatinöse Präzipitate. Nützlich für Zwischenstufen gravimetrischer Analysen
Grob
155 μm
9,44 in.