Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen, Grad 542
Ermöglichen eine hohe Retention feiner Partikel unter chemisch anspruchsvollen Bedingungen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Gütegrad 542 Rundpapiere eignen sich besonders gut zur Erfassung feiner Präzipitate in Anwendungen wie der Metallbestimmung und der Hydroxidaufnahme.
Marke: Cytiva 1542-070
26.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
Ermöglicht eine hohe Retention feiner Partikel unter chemisch rauen Bedingungen.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 542 eignen sich gut zum Auffangen feiner Ausfällungen in Anwendungen wie Metallbestimmungen und Hydroxiderfassung.
Gehärtete und aschefreie Whatman Filterpapiere für qualitative Analysen zeichnen sich aufgrund der Säurehärtung durch eine hohe Nassfestigkeit und eine hohe chemische Beständigkeit aus und weisen einen extrem niedrigen Aschegehalt auf. Diese Filter eignen sich für eine Vielzahl von Verfahren, bei denen es auf eine verlässliche Filterung ankommt.- Hohes Rückhaltevermögen von feinen Ausfällen in Anwendungen wie Bestimmung von Metallen und Ansammlung von Hydroxiden
- Ansammlung von Spurenelementen und Radionukleiden aus der Atmosphäre
- Nominales Partikelrückhaltevermögen von 2.7 μm
- Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg: 2510 s
- Extrem niedriger Aschegehalt (maximal 0.006 % Asche)
Spezifikation
64 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
2,7 μm | |
Gravimetrische Metallbestimmungen. Hält unter anspruchsvollsten Bedingungen feine Partikel zurück. Normales Laden, nass, hohe Reißfestigkeit. | |
Fein | |
150 μm | |
2,75 in. |
Gütegrad 542 Aschefreier mittelfeiner Prezipitatfilter, 70 mm Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2510 Sekunden | |
Gütegrad 542 | |
100/Pckg. | |
Gehärtet, aschefrei | |
70 mm |