Learn More
Cytiva QM-A Quarz-Filter für die Luftkeimbestimmung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet. Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
Marke:  Cytiva 1851-8866
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11333345
  • 1755.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet.Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
  • Temperaturbeständig bis zu 500 °C
  • Bindemittelfrei
  • Hohe Beladungskapazität
  • Hohe Durchflussraten (Luftdurchsatz 6.4 s/100 ml/in.2)
  • Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme verwendet, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und von Aerosolen
  • Filter sind für die PM-10-Probenahme und -Analyse geeignet
Spezifikation
Spezifikation
6.3 S/100 ml/in2
Blatt
Zur Verwendung in Luftprobenahmen in sauren Gasen, Stapeln, Schächten und Aerosolen, insbesondere bei hohen Temperaturen bis 500 °C und in PM-10-Tests. Filter für die Verwendung in der Umgebungsluftüberwachung der US EPA PM10.
100/Packung
475 μm
203.2 x 254 mm (8 x 10 in.)
20,3 cm
25,4 cm
85 g/m2
Hochreines Quarzglas
Gütegrad QM-A
Scheibe
Luftprobenahmefilter
8 Zoll
10 Zoll