Learn More
Cytiva Whatman™ 30 mm Puradisc sterile Spritzenvorsatzfilter aus PTFE
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel. Whatman™ 30 mm Puradisc sterile Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Marke: Cytiva 10463500
293.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel. Whatman™ 30 mm Puradisc sterile Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
- Die hydrophobe PTFE-Membran wird mit Polypropylen laminiert
- Optimale Ausnutzung kleiner Probenvolumina
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Polypropylen-Stütze
- Wird als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
Polypropylen (PP) | |
Luer-Stecker | |
Spritzenfilter |
PTFE | |
Steril | |
Luer-Lock (weiblich) | |
50/Pckg. | |
30 mm |