Learn More
Cytiva Cellulosenitrat-Membranen Typ WCN
Diese Membran wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und für die meisten Routineanwendungen empfohlen. Whatman™ Zellulosenitrat-Membranen Typ WCN mit enger Porengrößenverteilung für eine bessere Oberflächenerfassung und Analyse.
Marke: Cytiva 7182-004
228.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08910kg
Beschreibung
Diese Membran wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und wird für die meisten Routineanwendungen empfohlen.Whatman™ Zellulosenitrat-Membranen Typ WCN mit enger Porengrößenverteilung für eine bessere Oberflächenerfassung und Analyse.
- Höhere Festigkeit und Flexibilität – die meisten Membranen sind inhärent brüchig und schwierig in der Handhabung. Es ist nicht selten, dass Filter während des Einsetzens in den Halter oder während der Verwendung beschädigt werden. Whatman Zellulosenitrat-Membranfilter sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavierung ohne Abstriche bei der Integrität. Diese Membranen gehören zu den stärksten ihrer Art, die auf dem Markt erhältlich sind (gemessen anhand und verglichen durch Berstdruckprüfungen).
- Geringer Anteil extrahierbarer Substanzen - Der Anteil an extrahierbaren Substanzen in Membranfiltern wird durch die Fortschritte in den Filtrations- und Absorptionstechniken immer wichtiger. Insbesondere pharmazeutische, immunologische und biomedizinische Gewebekultur- und Spurenanalysen können durch hohe Mengen an extrahierbaren Stoffen beeinträchtigt werden. Whatman Membranfilter aus Cellulosenitrat haben einen geringen Anteil an extrahierbaren Substanzen, der allgemein unter dem anderer Membranen ähnlichen Typs liegt.
- Enge Porengrößenverteilung - Einer der großen Vorteile von Whatman Membranfiltern ist die enge Verteilung der Porengrößen. Die angegebene Porengröße dieser Membranen wird durch das fortschrittliche Herstellungs- und Kontrollsystem engmaschig überwacht. Darüber hinaus werden chargenübergreifende Abweichungen minimiert, was zu konsistenteren Ergebnissen im Labor führt.
- Erhöhte Temperaturstabilität - Membranfilter werden normalerweise bei 121 °C ohne Integritätsverlust autoklaviert. Membranen aus Cellulosenitrat werden kreisförmig, als Bögen oder als Spulen geliefert
- Geringere Schrumpfung – übermäßiges Schrumpfen kann während der Autoklavierung Probleme verursachen und ist oft der Grund, warum Membranen nach der Autoklavierung in ihren Haltern reißen. Außerdem kann dadurch eine Reduktion der Durchflussrate und des Gesamtdurchsatzes auftreten. Whatman Membranen schrumpfen während des Autoklavierens geringfügig
- Weiße, einfache Filter – dies sind die standardmäßigen Membranfilter für die meisten Laboranwendungen mit Partikeln und Zellen in der Größenordnung von 0.1 bis 12.0 μm. Der Rückstand nach der Filterung befindet sich fast vollständig auf der Oberfläche der Membran und ermöglicht die physische Rückgewinnung von Ablagerungen und deren mikroskopische Untersuchung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Cellulosenitrat | |
100/Packung |
Weiß | |
0,2 μm | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Cellulose nitrate circles, plain, 0.2 µm 47 mm, 100 pack
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.