Learn More
Cytiva Cellulosenitrat-Membranen Typ WCN
Diese Membran wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und für die meisten Routineanwendungen empfohlen. Whatman™ Zellulosenitrat-Membranen Typ WCN mit enger Porengrößenverteilung für eine bessere Oberflächenerfassung und Analyse.
Marke: Cytiva 7188-002
130.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00300kg
Beschreibung
Diese Membran wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und wird für die meisten Routineanwendungen empfohlen.Whatman™ Zellulosenitrat-Membranen Typ WCN mit enger Porengrößenverteilung für eine bessere Oberflächenerfassung und Analyse.
- Höhere Festigkeit und Flexibilität – die meisten Membranen sind inhärent brüchig und schwierig in der Handhabung. Es ist nicht selten, dass Filter während des Einsetzens in den Halter oder während der Verwendung beschädigt werden. Whatman Zellulosenitrat-Membranfilter sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavierung ohne Abstriche bei der Integrität. Diese Membranen gehören zu den stärksten ihres Typs, was durch Messungen und Vergleiche mit Berstdruckprüfungen bestätigt wurde.
- Geringe Menge an extrahierbaren Stoffen – die Menge der extrahierbaren Stoffe in den Membranfiltern wurde mit dem Fortschritt bei Filtrations- und Adsorptionstechniken wichtiger. Insbesondere pharmazeutische, immunologische und biomedizinische Gewebekultur- und Spurenanalysen können durch hohe Mengen an extrahierbaren Stoffen beeinträchtigt werden. Whatman Zellulosenitrat-Membranfilter verfügen über eine geringe Menge an extrahierbaren Stoffen, die allgemein unter denen von Membranen ähnlichen Typs liegt.
- Enge Verteilung der Porengröße – einer der großen Vorteile von Whatman Membranfiltern ist die enge Verteilung der Porengrößen. Die angegebene Porengröße dieser Membranen wird durch das fortschrittliche Herstellungs- und Kontrollsystem engmaschig überwacht. Außerdem werden Variationen von Charge zu Charge minimiert, wodurch konsistentere Laborergebnisse möglich sind.
- Höhere Temperaturstabilität – Membranfilter werden normalerweise ohne Integritätsverlust bei 121 °C autoklaviert. Zellulosenitrat-Membranen sind als Rundfilter, Bögen oder Rollen erhältlich.
- Geringere Schrumpfung – übermäßiges Schrumpfen kann während der Autoklavierung Probleme verursachen und ist oft der Grund, warum Membranen nach der Autoklavierung in ihren Haltern reißen. Außerdem kann dadurch eine Reduktion der Durchflussrate und des Gesamtdurchsatzes auftreten. Whatman Membranen schrumpfen während der Autoklavierung nur minimal.
- Weiße, einfache Filter – diese sind der Standard-Membranfilter für die meisten Laboranwendungen mit Partikeln und Zellen in der Größenordnung von 0.1 μm bis 12.0 μm. Der Rückstand nach der Filterung befindet sich fast vollständig auf der Oberfläche der Membran und ermöglicht die physische Rückgewinnung von Ablagerungen und deren mikroskopische Untersuchung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
25 mm |
Weiß | |
0,8 μm | |
Asbestüberwachung (NIOSH) (Luftverschmutzungsüberwachung) | |
100/Packung |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.