Learn More
Cytiva Whatman™ Unifo Spritzenfilter ,0.2 μm PES
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfiltereinheiten, die für ein reines Filtrat von kleinen Volumina bis 100 ml entwickelt wurden. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich und bieten sterile und nicht-sterile Optionen.
Marke:  Cytiva 9915-2502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.89100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15803577
  • 680.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Whatman Uniflo Spritzenfilter – konsistente Leistung, maximaler Wert
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfiltereinheiten, die für ein reines Filtrat von kleinen Volumina bis 100 ml entwickelt wurden und erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.
  • 13 oder 25 mm Durchmesser
  • Porengrößen von 0.2 μm, 0.22 μm oder 0.45 μm
  • Steril oder nicht steril
  • Individueller Druck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
  • Verpackung platzsparend auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
PES
Steril
Polypropylen
Männlicher Luer-Stecker
200/Packung
0,2 μm
0,65 cm2
Weiblicher Luer-Lock
67.5 psi
25 mm