Learn More
Cytiva Whatman™ Vacu-Guard Filter
Hilft, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzugrenzen und zu isolieren, um das Labor zu schützen. Whatman™ Vacu-Guard Filter schützen Vakuumpumpensysteme vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen.
249.00 € - 259.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | PTFE |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation infektiöser Materialien |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktlinie | Vacu-Guard Filter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10087552
|
Cytiva
6722-5001 |
60 mm | 25 cm2 |
249.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11364634
|
Cytiva
6722-5000 |
50 mm | 16 cm2 |
259.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Hilft, infektiöse Materialien in Vakuumsystemen einzugrenzen und zu isolieren, um das Labor zu schützen.Whatman™ Vacu-Guard Filter schützen Vakuumpumpensysteme vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen.
- Hervorragend geeignet zum Schutz von Vakuumpumpensystemen vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen Kontaminanten und wässrigen Aerosolen
- Entwickelt für den Inline-Einsatz mit Schlaucholiven für Schläuche mit einem ID von 10 bis 12 mm
- Die Membran hält 99,99 % der in der Luft befindlichen Partikel ab einer Größe von 0,1 μm zurück
- Mit hydrophober PTFE-Membran
Spezifikation
PTFE | |
Isolation infektiöser Materialien | |
Vacu-Guard Filter | |
Inline-Filter |
0,45 μm | |
Polypropylen | |
10 Packung |