Learn More
Cytiva Vakuumfilterhalter: Glas
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben. Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
Marke:  Cytiva 1960-009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11320644
  • 1480.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Trichter und Basis aus Borosilikatglas; eloxierte Aluminiumklemme; Stützsieb (Sinterglas); Gummistopfen (Nr. 8, passend für 1000-ml-Kolben).
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben.Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln.Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
  • Aus Borosilikatglas
  • Gewährleistet sichere Klemmung und integrierte Abdichtung am Membranrand
  • Filtration für gravimetrische Analysen
  • Ultrareinigungsfiltration
  • Bakteriologische Kontrolle von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika und Kosmetika
  • Entfernung von Partikeln aus Lösungen
  • Nukleinsäure- und Proteinanalysen
  • HPLC-Lösungsmittelfiltration
Spezifikation
Spezifikation
Filterhalter
38,5 cm2
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben. Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
1 l
90 mm
Borosilikatglas
Vorfiltermembran: 70 mm Durchm.
Vakuum-Membranhalter aus Glas
3,54 in.