Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm Fläschchen (ABC9 mm Schraubgewinde und durchsichtige Fläschchen mit Aufnäher)
ABC-Fläschchen aus Borosilikatglas (Typ I) und 9 mm-ABC-Schraubverschlüsse sind zusammen erhältlich (100 Stück/Packung). Die 1,8 ml-Fläschchen sind in einem recyclingfähigen PETE-Clamshell-Gehäuse verpackt, um Partikelkontamination zu verhindern. Die Kappen sind in sechs Farben erhältlich
Marke: DWK Life Sciences W225151-0801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Aus klarem Borosilikatglas Typ I mit Schreibfeld
- Mit 9 mm ABC Schraubverschlüssen verpackt
Spezifikation
Schwarz | |
12 mm | |
Ja | |
PTFE, Silikon | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Schraubverschluss | |
100/Packung | |
Ja |