Learn More
DWK Life Sciences Glas-/Kunststoffröhrchen (12 x 32 mm) mit Volumenbegrenzung von 0.1 ml
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlusstyp:
Schnapp/Crimp
Schraubverschluss
Verschlussgröße:
11 mm
8-425
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Fläschchen aus Glas/Kunststoff mit begrenztem Volumen
- 0.1 ml-Einsätze aus Borosilikatglas Typ 1 zur Volumenbegrenzung
- Die Fläschchen mit Glaseinsatz vereinen die Vorteile von Borosilikatglas Typ I mit denen einer Außenhülle aus thermoplastischem Polymer
- Das Glas ist die einzige Kontaktfläche zwischen Probe und Dichtung
- Die Polymerkonstruktion gewährleistet eine hervorragende und zuverlässige Abmessungstoleranz für Verschlüsse und Geräte und schützt vor Brüchen
- Die konische Innenform gewährleistet eine optimale Rückgewinnung des Inhalts ohne komplizierte Konstruktionen mit herausnehmbaren Einsätzen
- Oberseite mit Schraubverschluss (8-425)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas, Kunststoff |
| Volumen (metrisch) | 0,1 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Enthält | 0,1 ml Glaseinsatz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Menge | 100 Karton |
| Verschlussgröße | 8-425 |