Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas Typ I mit Schreibfeld
- Verpackt mit 9 mm-ABC-Schraubverschlüssen in einer praktischen Packung mit 106 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Schwarz |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon/PTFE |
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |