Learn More
DWK Life Sciences Autosamplerröhrchen aus Polypropylen, 15 x 45 mm
Artikelnummer. p-203762 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 mL
4.0 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12443651
Marke: DWK Life Sciences 225130
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Polypropylen
  • Verschlussart: Schnappverschluss
  • Kappe/Verschlussgröße: 15 mm (0,59 in.)
  • Flaschen/Fläschchentyp: Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 3 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Volumen (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 45 mm
Menge 1000 Karton
Verschlussgröße 15 mm