Learn More
DWK Life Sciences 20-ml-Flüssigszintillationsröhrchen aus PET mit separaten Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- So transparent wie Glas, aber so sicher wie Kunststoff
- Die Fläschchen lassen sich ohne Entstehung von schädlichen Gasen verbrennen
- Die Fläschchen bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählungen
Bestellinformation
Weiß. Die Packungen zu je 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit den Verschlüssen in einem separaten Beutel verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Metallfolie/Zellstoff |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,06 in. |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | PET |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geringe Durchlässigkeit bei Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählung; Röhrchen können sicher im Feuer entsorgt werden; es entstehen keine schädlichen Gase. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Verpackungsart | Tablett |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,67 oz. |
| Mehr anzeigen |