Learn More
DWK Life Sciences 20-ml-Flüssigszintillationsröhrchen aus PET mit separaten Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Polypropylen
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
- Die Fläschchen können verbrannt werden, wobei kein schädliches Gas entsteht
- Die Fläschchen haben eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
Bestellinformation
Weiß. Die Packungen zu je 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit den Verschlüssen in einem separaten Beutel verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Metallfolie/Kork |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,06 in. |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | PET |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geringe Durchlässigkeit bei Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählung; Röhrchen können sicher im Feuer entsorgt werden; es entstehen keine schädlichen Gase. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Verpackungsart | Tablett |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,67 oz. |
| Mehr anzeigen |