Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 25mm-Filtrationseinheit |
| Material | Glas |
| Porengröße | 40 bis 60 μm |
| Anzahl pro Karton | 1 Karton |
| Typ | Glasbasis mit Fritte |