Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit und Zubehör
Artikelnummer. 11718859 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Base
Filtrationseinheit
Stützsieb-Dichtung
Trichter
Material:
Borosilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-beschichtetes Glas
Unit Size:
1 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Material unitSize
11718859 Base Glas 1 Stück
11764139 Stützsieb-Dichtung PTFE 6 Stück
12411581 Filtrationseinheit Borosilikatglas 1 Stück
12431581 Trichter PTFE-beschichtetes Glas 1 Stück
11561315 Filtrationseinheit PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11718859 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 419362
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen zum Erhalt ultrareiner Filtrate konzipiert. Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Entwickelt für die Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen oder zur Herstellung ultrareiner Filtrate.Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
  • Mit graduiertem 300 ml-Trichter
  • Mit PTFE-Stützschirmdichtung
  • Mit anodisierte Aluminiumklemme und einem Nr. 8-Silikonstopfen
  • Mit einer 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Zur Verwendung mit (Geräte) Filterbaugruppe (47 mm)
Material Glas
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Base