Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Fläschchen-Komfortpakete: Klarglas
Artikelnummer. 12424821 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Schwarz
Septum:
Blaues PTFE, weißes Silikon
Rotes PTFE
Rotes PTFE, weißes Silikon
Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Verschlussfarbe Septum Vorgeschlitzt unitSize
12424821 Nein Naturfarben Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE No 100 Stück
12444891 Nein Schwarz Blaues PTFE, weißes Silikon No 100 Stück
12494821 Nein Schwarz Rotes PTFE, weißes Silikon Ja -
12484821 Nein Naturfarben Rotes PTFE, weißes Silikon Ja 100 Stück
12474811 Nein Schwarz Rotes PTFE, weißes Silikon No 100 Stück
12494811 Nein Blau Rotes PTFE, weißes Silikon No 100 Stück
12464811 Nein Naturfarben Rotes PTFE, weißes Silikon No 100 Stück
12434891 Nein Naturfarben Blaues PTFE, weißes Silikon No -
12474821 Nein Schwarz Rotes PTFE No 100 Stück
12414821 Nein Grün Rotes PTFE, weißes Silikon No 100 Stück
12434821 Nein Schwarz Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE No 100 Stück
12464821 Nein Naturfarben Rotes PTFE No 100 Stück
12404821 Nein Gelb Rotes PTFE, weißes Silikon No 100 Stück
13 options
Artikelnummer. 12424821
Marke: DWK Life Sciences W22515003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
  • Aus klarem Borosilikatglas Typ I
  • 12 x 32 mm, Schraubgewinderand mit 9 mm-ABC-Schraubverschluss
  • Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 1,8 mL
Septum Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm