Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Fläschchen-Komfortpakete: Klarglas
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Aus klarem Borosilikatglas Typ I
- 12 x 32 mm, Schraubgewinderand mit 9 mm-ABC-Schraubverschluss
- Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Septum | Blaues PTFE, weißes Silikon |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |