Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Amber Glass Vial Convenience Packs
Artikelnummer. 12474891 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Naturfarben
Schwarz
Septum:
Blaues PTFE, weißes Silikon
Vorgeschlitzt:
No
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12474891
Marke: DWK Life Sciences W22515704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I
  • 12 x 32 mm, Schraubgewinderand mit 9 mm-ABC-Schraubverschluss
  • Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 1,8 mL
Septum Blaues PTFE, weißes Silikon
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja