Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: No Caps
Artikelnummer. 12349899 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
33-400 mm, Stücke
38-400 mm, Stücke
48-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
70-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 12349899
Marke: DWK Life Sciences W217006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for use as sample bottles
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Höhe (metrisch) 83 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,26 Zoll
Verschlussgröße 38-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Verschlusstyp Schraubkappe