Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: No Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
33-400 mm, Stücke
38-400 mm, Stücke
48-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
70-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalknatronglas |
| Höhe (metrisch) | 127 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5 Zoll |
| Verschlussgröße | 58-400 mm, Stücke |
| Durchmesser (metrisch) | 62 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |